Documenti
186686
Sigma-Aldrich
7-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6F3NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
chunks
Punto di fusione
222-225 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc2c(S)ccnc2c1
InChI
1S/C10H6F3NS/c11-10(12,13)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-9(7)15/h1-5H,(H,14,15)
DBWDEWRMEKXOFI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
7-(Trifluoromethyl)quinoline-4-thiol was used to investigate the mechanism of generation of lipid-poor particles from high-density lipoprotein induced by cholesteryl ester transfer protein.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Cyrille Maugeais et al.
Biochimica et biophysica acta, 1831(11), 1644-1650 (2013-07-23)
Cholesteryl ester transfer protein (CETP), a key regulator of high-density lipoprotein (HDL) metabolism, induces HDL remodeling by transferring lipids between apolipoprotein B-containing lipoproteins and HDL, and/or by promoting lipid transfer between HDL subparticles. In this study, we investigated the mechanism