Documenti fondamentali
186597
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3-methylglutaconate, mixture of cis and trans
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3O2CCH2C(CH3)=CHCO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
109-110 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C\C(C)=C\C(=O)OC
InChI
1S/C8H12O4/c1-6(4-7(9)11-2)5-8(10)12-3/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
GBQBEQOEGMZCOH-GQCTYLIASA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)