Documenti fondamentali
184594
Sigma-Aldrich
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic anhydride)
average Mw ~1,980,000 by LS, average Mn ~960,000, powder
Sinonimo/i:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Formula condensata:
(C4H2O3 · C3H6O)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Stato
powder
PM
average Mn ~960,000
average Mw ~1,980,000 by LS
Impurezze
<2% benzene
Solubilità
H2O: soluble (upon hydrolysis)
organic solvents: soluble
InChI
1S/C4H2O3.C3H6O/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-4-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
UPBDXRPQPOWRKR-UHFFFAOYSA-N
Stato fisico
Alternating copolymer.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)