184306
3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
233-235 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
PWURRRRGLCVBMX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?