Documenti fondamentali
183989
Sigma-Aldrich
2-Aminooctane
99%
Sinonimo/i:
1-Methylheptylamine
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH(NH2)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4235 (lit.)
P. ebollizione
165 °C (lit.)
Densità
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC(C)N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)