Documenti fondamentali
183768
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenedipropionic acid
98%
Sinonimo/i:
p -Phenylenedipropionic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CH2CH2CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
231-234 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H14O4/c13-11(14)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12(15)16/h1-4H,5-8H2,(H,13,14)(H,15,16)
DFOCUWFSRVQSNI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Elissia T Franklin et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(19), 4739-4749 (2019-01-08)
Shotgun lipid analysis based on electrospray ionization-tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS) is increasingly used in lipidomic studies. One challenge for the shotgun approach is the discrimination of lipid isomers and isobars. Gas-phase charge inversion via ion/ion reactions has been used as