Documenti fondamentali
183652
Sigma-Aldrich
5-Bromo-N-(carboxymethyl)anthranilic acid
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
N-(4-Bromo-2-carboxyphenyl)glycine
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3-2-(NHCH2CO2H)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
90%
Punto di fusione
215-218 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)CNc1ccc(Br)cc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8BrNO4/c10-5-1-2-7(11-4-8(12)13)6(3-5)9(14)15/h1-3,11H,4H2,(H,12,13)(H,14,15)
NGTZRRAYYJFRDA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Bromo-N-(carboxymethyl)anthranilic acid may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)