Key Documents
183237
Sigma-Aldrich
(4-Pyridylthio)acetic acid
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
251-255 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CSc1ccncc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)