Documenti fondamentali
183113
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylbutylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4135 (lit.)
P. ebollizione
114-116 °C (lit.)
Densità
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)(C)CCN
InChI
1S/C6H15N/c1-6(2,3)4-5-7/h4-5,7H2,1-3H3
GPWHFPWZAPOYNO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,3-Dimethylbutylamine forms a monoclinic crystal with cyclomaltoheptaose[1].
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
I M Mavridis et al.
Carbohydrate research, 220, 11-21 (1991-11-11)
The crystal of the 1:1 complex of 3,3-dimethylbutylamine with cyclomaltoheptaose (beta CD, beta-cyclodextrin) is monoclinic C2 with a = 19.187(9), b = 24.56(1), c = 15.893(7) A, beta = 108.77(4) degrees, V = 7091 A3, and Z = 4. Two
Pieter A Cohen et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 56(6), 421-426 (2017-11-09)
The United States Food and Drug Administration banned the stimulant 1,3-dimethylamylamine (1,3-DMAA) from dietary supplements and warned consumers that the stimulant can pose cardiovascular risks ranging from high blood pressure to heart attacks. We designed our study to determine if