Key Documents
18240
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromopropyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
technical, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
4-Bromobutyraldehyde neopentylglycol acetal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.13
Beilstein:
4857930
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
technical
Saggio
≥98.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.474
P. eboll.
78-80 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.266 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)COC(CCCBr)OC1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)