Documenti fondamentali
181277
Sigma-Aldrich
Poly(acrylamide-co-acrylic acid)
average Mw 5,000,000, powder
Sinonimo/i:
Acrylamide-acrylic acid copolymer, Acrylamide-acrylic acid resin, Poly(acrylamide-acrylic acid)
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Stato
powder
PM
average Mw 5,000,000
Impurezze
10-15 wt. % water
5-10 wt. % sodium sulfate
Viscosità
2-3 cP, 0.1 % in H2O
Temp. transizione
Tg 165 °C
Solubilità
water and some protic solvents: soluble
Densità
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2/c2*1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5)
RNIHAPSVIGPAFF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Thickening agent, binder, sizing agent, flocculating agent, crosslinker, filtering aid, lubricant, drag reduction and polymer recovery agent.
Caratteristiche e vantaggi
Changes in pH from 3 to 10 have little effect on viscosity. High tolerance for electrolytes.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)