17988
DL-β-Leucine
≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
(±)-3-Amino-4-methylpentanoic acid, (±)-3-Amino-4-methylvaleric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (NT)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)C(N)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)5(7)3-6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
GLUJNGJDHCTUJY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.