Documenti fondamentali
179868
Sigma-Aldrich
m-(o-Toluidino)phenol
96%
Sinonimo/i:
3-o-Tolyaminophenol, 3-Hydroxy-2′-methyldiphenylamine
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4NHC6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
48-53 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1Nc2cccc(O)c2
InChI
1S/C13H13NO/c1-10-5-2-3-8-13(10)14-11-6-4-7-12(15)9-11/h2-9,14-15H,1H3
SUHWXARLXCIBFK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
m-(o-Toluidino)phenol (3-Hydroxy-2′-methyldiphenylamine) may be used to improve metal adhesion in tyres.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)