Key Documents
178969
Sigma-Aldrich
Tri-sec-butylborane solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Tris(1-methylpropyl)borane
About This Item
Formula condensata:
[C2H5CH(CH3)]3B
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.799 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCC(C)B(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H27B/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3/h10-12H,7-9H2,1-6H3
YUPAWYWJNZDARM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Allylic alkylations for synthesis of unsaturated aldehydes and alcohols
  • Cis-addition of carbon-hydrogen bonds of pyrroles and thiophenes to alkynes
  • Borane-induced radical reduction of alkenyl and alkynyliodanes
  • Initiating polymerization for synthesis of polymethylenes and ethylene-propylene
  • Asymmetric synthesis of vinylglycidols
  • Asymmetric addition of alcohols to vinyl epoxides
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)