Key Documents
178608
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzylamine hydrochloride
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH2NH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
188-190 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.COc1ccc(CN)c(OC)c1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2;/h3-5H,6,10H2,1-2H3;1H
KJOWSAVFSCSBMZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4-Dimethoxybenzylamine hydrochloride was used in the synthesis of 2-(2,4-dimethoxybenzylamino)-4-phenyl-3-butenonitrile.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Greenwald RB, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(8), 1469-1470 (1976)