Documenti fondamentali
177954
Sigma-Aldrich
Methyl methylthiomethyl sulfoxide
97%
Sinonimo/i:
Formaldehyde dimethyl mercaptal S-oxide, MMTS, Methyl methylmercaptomethyl sulfoxide, Methyl methylsulfinylmethyl sulfide
About This Item
Formula condensata:
CH3SOCH2SCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.23
Beilstein:
906789
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Stringa SMILE
CSCS(C)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)