Key Documents
176982
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trichloroaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl3C6H2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.46
Beilstein:
1818168
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
P. eboll.
292 °C/774 mmHg (lit.)
Punto di fusione
65-67 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges