Key Documents
176842
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-4,5-dichloro-6-pyridazone
≥99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6Cl2N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99%
Punto di fusione
164-166 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
ClC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H6Cl2N2O/c11-8-6-13-14(10(15)9(8)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
VKWCOHVAHQOJGU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Phenyl-4,5-dichloro-6-pyridazone was used in the preparation of 1-phenyl-4-hydroxy-5-chloro-6-pyridazone.
The product can be used as a titrimetric reagent for thiols.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M L Carmellino et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 48(10), 1427-1438 (1993-10-01)
Some 2-sulfonyl- and 2-acylderivatives of the 4,5-dichloro-3(2H)-pyridazinone were prepared in order to test their fungicidal activity. Interesting results, both in vitro and in vivo, were obtained in particular from the alkylsulfonyl-derivatives. Genotoxic activity of 3(2H)-pyridazinones was evaluated in vitro by
[Effect of 2-phenyl-4,5-dichlor-3-pyridazinone upon respiration and immunoglobulin levels (author's transl)].
E Malík et al.
Bratislavske lekarske listy, 75(3), 315-321 (1981-03-01)
Synthesis and herbicidal activity of certain 1-phenyl-6-pyridazone derivatives.
Chemical Papers, 19(5), 403-412 (1965)