Documenti fondamentali
176346
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzenediazonium hexafluorophosphate
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4N2PF6
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Punto di fusione
140 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)