Passa al contenuto
175994
Methylamine-d2 deuteriochloride
≥98 atom % D
Sinonimo/i:
Methylammonium-d3 chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3ND2·DCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.54
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-847-5
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Mass shift:
M+3
Form:
solid
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
form
solid
mp
233-235 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
Cl[2H].[2H]N([2H])C
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i/hD3
InChI key
NQMRYBIKMRVZLB-ZRLBSURWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)