Documenti fondamentali
167630
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
90%
Sinonimo/i:
Chloroethylene carbonate, Chloroethyleneglycol carbonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.51
Beilstein:
109433
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
121-123 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3ClO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
OYOKPDLAMOMTEE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one reacts with potassium fluoride under severe conditions to yield 4-fluoro-1,3-dioxolan-2-one.
Altre note
Remainder ethylene carbonate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Development of direct fluorination technology for application to materials for lithium battery.
Kobayashi M, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 120(2), 105-110 (2003)