167533
Methyl 4-tert-butylbenzoate
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.51 (lit.)
P. eboll.
122-124 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H16O2/c1-12(2,3)10-7-5-9(6-8-10)11(13)14-4/h5-8H,1-4H3
UPIJOAFHOIWPLT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
270.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
132.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves