Documenti
165050
Sigma-Aldrich
4′-Cyanoacetanilide
98%
Sinonimo/i:
4-Acetamidobenzonitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
206-208 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C#N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves