Documenti fondamentali
16374
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzenesulfonamide
≥99.0% (T)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BrNO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.09
Beilstein:
2691657
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
solid
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
STYQHICBPYRHQK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Bromobenzenesulfonamide is a metabolite of ebrotidine, a new H2-receptor antagonist[1].
Applicazioni
4-Bromobenzenesulfonamide was used as reagent in preparation of cobalt(III) complexes of N,R-sulfonyldithiocarbimate anion[2]. It was also used in the synthesis of 2-, 3- and 4-(substituted-phenylethynyl)benzenesulfonamides[3].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)