163252
3,4-Dimethoxytoluene
96%
Sinonimo/i:
4-Methylveratrole
About This Item
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. ebollizione
133-135 °C/50 mmHg (lit.)
Punto di fusione
22-23 °C (lit.)
Densità
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(C)cc1OC
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-4-5-8(10-2)9(6-7)11-3/h4-6H,1-3H3
GYPMBQZAVBFUIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?