Documenti fondamentali
163120
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
technical grade, 90%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.587 (lit.)
Densità
1.687 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)