Documenti fondamentali
16297
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
purum, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Numero CAS:
Beilstein:
9718382
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
solid
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O5/c1-18(2,3)25-17(23)20-11-9-19(10-12-20)15(16(21)22)13-5-7-14(24-4)8-6-13/h5-8,15H,9-12H2,1-4H3,(H,21,22)
DCFDOKBNIXUWKP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)