Documenti fondamentali
162752
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Yb
98%
Sinonimo/i:
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium, Yb(tmhd)3
About This Item
Formula condensata:
Yb(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
722.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
165-168 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Yb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)