162507
3-Fluorobenzyl alcohol
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. eboll.
104-105 °C/22 mmHg (lit.)
Densità
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H7FO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5H2
QDHRSLFSDGCJFX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup