161896
3,4-Dibenzyloxyphenethylamine hydrochloride
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
131-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.NCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C22H23NO2.ClH/c23-14-13-18-11-12-21(24-16-19-7-3-1-4-8-19)22(15-18)25-17-20-9-5-2-6-10-20;/h1-12,15H,13-14,16-17,23H2;1H
KXIZXPRLNNDQKS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3