Documenti fondamentali
161810
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline
technical grade, 95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.70
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.594 (lit.)
Densità
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
CN1C(=C)C(C)(C)c2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C12H14ClN/c1-8-12(2,3)10-7-9(13)5-6-11(10)14(8)4/h5-7H,1H2,2-4H3
VDMXGJJMPKAYQP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Chloro-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline undergoes regiospecific 1,3-dipolar cycloaddition reaction with arylnitriloxydes and N-phenylarylnitrilimines[1].
Applicazioni
5-Chloro-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline was used in the synthesis of 5′,6-dichloro-1′,3′,3′-trimethyl­spiro­[2H-1-benzopyran-2,2′-indoline][2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Naoual Laghrib et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 2), o374-o374 (2009-01-01)
Two diastereoisomers of the title compound, C(25)H(26)N(2)O, have been prepared by cyclo-addition between 1,3,3-trimethyl-2-methyl-eneindoline and C-phenyl-N-phenyl-nitrone. The stereochemistry of the major diastereoisomer, viz. S,R/R,S, is confirmed by the X-ray analysis. The oxazole and the pyrole rings have envelope conformations. The
Nameer Alhashimy et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 8), o1430-o1431 (2008-01-01)
In the crystal structure of the title compound, C(19)H(17)Cl(2)NO, the indoline and benzopyran ring systems are approximately perpendicular to each other. The indoline ring is in an envelope conformation with the spiro C atom as the flap. The N atom