Documenti fondamentali
16175
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromoethyl)-2,5,5-trimethyl-1,3-dioxane
technical, ≥90.0% (AT)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.13
Beilstein:
4305359
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥90.0% (AT)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.470 (lit.)
P. eboll.
72-73 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densità
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)COC(C)(CCBr)OC1
InChI
1S/C9H17BrO2/c1-8(2)6-11-9(3,4-5-10)12-7-8/h4-7H2,1-3H3
HSWLDQSQVWEZIG-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Masked 2-bromoethyl methyl ketone forming a stable Grignard reagent
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reductive Cyclization of (3-) and (4-Oxoalkyl)-9, 10-anthraquinones to the cyclopenta [a] anthraquinone and naphthacene-5, 12-dione systems.
Krohn K and Bernhard S.
J. Prakt. Chem./Chem.-Ztg., 340(1), 26-33 (1998)
The Total synthesis of (+)-artemisinin and (+)-9-desmethyltemesinin.
Avery MA, et al.
Tetrahedron Letters, 28(4), 4629-4632 (1987)
J.C. Stowell et al.
Organic Syntheses, 62, 140-140 (1984)
B.B. Snider et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 153-153 (1984)
W Francke et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 4(3), 363-374 (1996-03-01)
Head-space volatiles obtained from male mountain pine beetles, Dendroctonus ponderosae, were analyzed by coupled GC-MS and chiral gas chromatography. 5-Ethyl-7-methyl-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane (6) was found as a new naturally occurring isomer of brevicomin (1). In addition, several stereoisomers of 7-ethyl-5-methyl-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-2-ol (11) and