Documenti fondamentali
159700
Sigma-Aldrich
3-Nitro-2-pentanol, mixture of (±)-threo and (±)-erythro
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(NO2)CH(OH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. ebollizione
60 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C(C)O)[N+]([O-])=O
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)