157678
3,7-Dimethyl-2,6-octadienenitrile
97%, mixture of isomers
About This Item
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. eboll.
110 °C/1.3 mmHg (lit.)
Densità
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C#N
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
HLCSDJLATUNSSI-JXMROGBWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?