Documenti fondamentali
157589
Sigma-Aldrich
4-Methoxychalcone
98%
Sinonimo/i:
3-(4-Methoxyphenyl)-1-phenyl-2-propen-1-one
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH=CHCOC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
73-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(\C=C\C(=O)c2ccccc2)cc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6