157465
4′-Methoxychalcone
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=CHCOC6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
101-103 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2ccccc2
Informazioni sul gene
human ... IL1B(3553)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Alessandra M T Souza et al.
Current microbiology, 59(4), 374-379 (2009-07-25)
Current drugs for treating leishmaniasis are still associated with significant toxicity and failure rates. Thus, new effective and less toxic antileishmanial agents are still in need. Herein, we tested a series of sulfonamide 4-methoxychalcone derivatives against L. amazonensis promastigote and
L Wattenberg
Journal of cellular biochemistry. Supplement, 22, 162-168 (1995-01-01)
The objective of the studies reported here has been to find novel chemopreventive agents effective against carcinogenesis of the lung. In particular, identification of suppressing agents, i.e., compounds preventing the evolution of the neoplastic process, has been sought. For this