15719
D-mannitolo
meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC, E421, 98.0-101.5% (calc. to the dried substance, HPLC)
Sinonimo/i:
Mannite
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98-102% (calc. to dried substance)
98.0-101.5% (calc. to the dried substance, HPLC)
Attività ottica
[α]20/D +23 to +25°, c = 8% in Na2B4O7
[α]25/D +137 to +145
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., USP, FCC, E421
Impurezze
acidity or alcalinity, complies
reducing sugars, complies
related substances, in accordance (HPLC)
residual solvents, complies
sorbit (DC), complies
≤0.007% free acid (as CH3COOH)
≤0.5% water (Karl Fischer)
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤0.3% loss on drying, 105 °C, 4 h
pH
5-7.5 (20 °C, 10%)
Conducibilità
20 μS/cm at 20 °C
Punto di fusione
165-169 °C
167-170 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
passes test for identity (IR)
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?