Documenti fondamentali
15545
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Mts)-OH cyclohexylammonium salt
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Nα-Boc-Nω-(mesitylene-2-sulfonyl)-L-arginine cyclohexylammonium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32N4O6S · C6H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
555.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (TLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +11.5±1°, c = 0.5% in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
~130 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC1CCCCC1.Cc2cc(C)c(c(C)c2)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N4O6S.C6H13N/c1-12-10-13(2)16(14(3)11-12)31(28,29)24-18(21)22-9-7-8-15(17(25)26)23-19(27)30-20(4,5)6;7-6-4-2-1-3-5-6/h10-11,15H,7-9H2,1-6H3,(H,23,27)(H,25,26)(H3,21,22,24);6H,1-5,7H2/t15-;/m1./s1
YZLIRHMRDOFTHQ-XFULWGLBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)