Documenti fondamentali
15442
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-OSu
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Boc-L-isoleucine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.36
Beilstein:
1552969
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −27±2°, c = 2% in dioxane
Punto di fusione
103-108 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-6-9(2)12(16-14(21)22-15(3,4)5)13(20)23-17-10(18)7-8-11(17)19/h9,12H,6-8H2,1-5H3,(H,16,21)/t9-,12-/m0/s1
FATJLEZSGFVHQA-CABZTGNLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiaofeng Chen et al.
BMC microbiology, 20(1), 264-264 (2020-08-25)
Biofilm is known to be tolerant towards antibiotics and difficult to eradicate. Numerous studies have reported minimum biofilm eradication concentration (MBEC) values of antibiotics for many known biofilm pathogens. However, the experimental parameters applied in these studies differ considerably, and
Chiara Orlandi et al.
Structure (London, England : 1993), 28(5), 516-527 (2020-03-27)
Antibody structure couples adaptive and innate immunity via Fab (antigen binding) and Fc (effector) domains that are connected by unique hinge regions. Because antibodies harbor two or more Fab domains, they are capable of crosslinking multi-determinant antigens, which is required