Documenti fondamentali
154040
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-α-methylbenzylamine
96%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. ebollizione
145 °C (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
CC(N)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3
QGCLEUGNYRXBMZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Fluoro-α-methylbenzylamine was used in the synthesis of novel thioureas with diuretic and saluretic activity.[1] It has also been used for nucleophilic substitution reactions.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eur. J. Med. Chem. - Chem. Ther., 15, 41-41 (1980)