Documenti fondamentali
15399
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(2-Cl-Z)-OH
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Nα-Boc-Nε-(2-chloro-Z)-L-lysine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H27ClN2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.88
Beilstein:
3598068
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (T)
Attività ottica
[α]20/D −11±1°, c = 2% in DMF
Punto di fusione
70-73 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1Cl)C(O)=O
Applicazioni
Protected lysine especially suited for solid phase peptide synthesis; the 2-CI-Z protection is about 50 times more stable than the Z-group.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Use of chlorinated benzyloxycarbonyl protecting groups to eliminate N -branching at lysine during solid-phase peptide synthesis.
B W Erickson et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(11), 3757-3763 (1973-05-30)