Documenti fondamentali
153273
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzophenone-2′-carboxylic acid
98%
Sinonimo/i:
2-(2-Aminobenzoyl)benzoic acid, 2-Anthraniloylbenzoic acid
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4C(O)C6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
196-199 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO3/c15-12-8-4-3-7-11(12)13(16)9-5-1-2-6-10(9)14(17)18/h1-8H,15H2,(H,17,18)
KORKIRUGUNPQML-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)