153117
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride hydrate
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stringa SMILE
Cl[H].[H]O[H].O=C1CCCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO.ClH.H2O/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11;;/h1-3,5-6H,4,7-10H2;1H;1H2
XDAGZUGDGORLMZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3