Documenti fondamentali
152811
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
technical grade, 90%
Scegli un formato
25 G
CHF 181.00
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 181.00
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3NHNH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.49
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Saggio
90%
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydrazine
Stringa SMILE
Cl.NNc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-5-2-1-4(10-9)3-6(5)8;/h1-3,10H,9H2;1H
WIKZRYSGQPZTMM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride was used to prepare ethyl 2-(3,4-dichlorophenyl)hydrazinecarboxylate[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Daisuke Hirose et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(17), 4613-4617 (2013-03-08)
Aerobic recycling: A catalytic amount of a hydrazine reagent is sufficient to promote Mitsunobu reactions in the presence of triphenylphosphine, an iron catalyst, and air. The active form of the catalyst, an azo species, can be readily generated by iron-catalyzed