Documenti fondamentali
152722
Sigma-Aldrich
5,6,11,12-Tetrahydrodibenz[b,f]azocin-6-one
97%
Sinonimo/i:
11,12-Dihydrodibenz[b,f]azocin-6(5H)-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
246-248 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1Nc2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H13NO/c17-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16-15/h1-8H,9-10H2,(H,16,17)
JZDBKFVASLJURR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5,6,11,12-Tetrahydrodibenz[b,f]azocin-6-one (11,12-Dihydrodibenz[b,f]azocin-6(5H)-one) was used in the preparation of 5-Benzyl-11,12-dihydrodibenz[b,f]azocin-6(5H)-one.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Conformational behaviour of medium-sized rings. Part I. 5, 6, 11, 12-Tetrahydrodibenzo [a, e] cyclo-octene (1, 2, 5, 6-dibenzocyclo-octa-1, 5-diene) and heterocyclic analogues.
Crossley R, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 205-217 (1973)