Documenti fondamentali
15188
Sigma-Aldrich
Boc-D-Tyr-OMe
≥98.0%
Sinonimo/i:
Boc-D-tyrosine methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.33
Beilstein:
4704567
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(18)20-4)9-10-5-7-11(17)8-6-10/h5-8,12,17H,9H2,1-4H3,(H,16,19)/t12-/m1/s1
NQIFXJSLCUJHBB-GFCCVEGCSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)