151475
Tetrabromo-1,2-benzoquinone
95%
Sinonimo/i:
o-Bromanil
About This Item
Formula condensata:
C6Br4(=O)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.68
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
148-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrC1=C(Br)C(=O)C(=O)C(Br)=C1Br
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?