Documenti fondamentali
15135
Sigma-Aldrich
Boc-D-Pen(Mob)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-S-(4-methoxybenzyl)-D-penicillamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H27NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.48
Beilstein:
4238287
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
Boc-D-Pen(Mob)-OH, ≥98.0% (TLC)
Saggio
≥98.0% (TLC)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COc1ccc(CSC(C)(C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C18H27NO5S/c1-17(2,3)24-16(22)19-14(15(20)21)18(4,5)25-11-12-7-9-13(23-6)10-8-12/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
NEUHEEDQLRFEIM-AWEZNQCLSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)