15129
Boc-D-Leu-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-D-leucine
About This Item
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
MDXGYYOJGPFFJL-MRVPVSSYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?