Documenti fondamentali
15089
Sigma-Aldrich
Boc-D-Chg-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-D-α-cyclohexylglycine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H23NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.33
Beilstein:
7689661
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10(11(15)16)9-7-5-4-6-8-9/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m1/s1
QSUXZIPXYDQFCX-SNVBAGLBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)